Learn More
Cloruro de bismuto(III), +97 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328490 25 g Frasco de vidrio 25 g
10512231 100 g Frasco de vidrio 100 g
10308663 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10328490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208830250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-60-2
Fórmula molecular BiCl3
Peso molecular (g/mol) 315.33
Número MDL MFCD00003461
Clave InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
Nombre IUPAC triclorobismutano
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 447.0°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) chloride
Punto de fusión 230.0°C to 232.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Beige a blanco o gris
Forma física Polvo cristalino y/o trozos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal BiCl3
Fieser 07,24
Índice Merck 15, 1264
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids, soluble in abs.alcohol, acetone and ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.33
Porcentaje de pureza ≥97%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.75
Densidad 4.7500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.