Learn More
Bromuro de bismuto(III), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407274
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11383317 25 g 25 g
11373317 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11383317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 017112.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.692 g/mol
It catalyzes the formation of cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-58-8
Fórmula molecular BiBr3
Peso molecular (g/mol) 448.692
Número MDL MFCD00014195
Clave InChI TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
Nombre IUPAC tribromobismutano
SMILES Br[Bi](Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 453°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) bromide
Punto de fusión 218°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.71
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.72
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .