Learn More
Óxido de germanio y bismuto, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11382118 25 g 25 g
11372118 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11382118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013029.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12233-56-6
Bismuth germanium oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12233-56-6
Número MDL MFCD00064629
Specifications
Nombre del producto químico o material Bismuth germanium oxide
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1245.68
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic
Olor Odorless
compliance-icons
Product Identifier
  • Bismuth germanium
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .