Learn More
Lámina de bismuto, 1,0 mm de grosor, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth |
| Color | Gris |
| Aspecto | Gray foil |
| Densidad | 9.79g/cm3 |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
| Formulario | Lámina, 1,0 mm de grosor |