Learn More
Óxido de aluminio y bismuto hidrato, 95,5 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth aluminum oxide hydrate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 50 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 771.84 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 95.5% |