Learn More
Trifluoroacetato de bis(trifenilfosfina)iminio, 98 %
Código de producto. 15416596
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416596 5 g 5 g
15426596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15416596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61550.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El trifluoroacetato de bis(trifenilfosfina)iminio se utiliza como intermedio farmacéutico e intermedio químico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116405-43-7
Fórmula molecular C38H30F3NO2P2
Peso molecular (g/mol) 651.61
Número MDL MFCD15146355
Clave InChI NDLHFNFVQBXEPE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium 2,2,2-trifluoroacetate, ppn tfa, ksc924o3n, bis triphenylphosphine iminiumtrifluoroacetate, bis-triphenylphosphoranylidene ammonium tfa, bis triphenylphosphine iminium trifluoroacetic acid salt, bis-triphenylphosphoranylidene ammonium tfa ppn tfa, bis triphenyl-??-phosphanylidene azanium trifluoroacetate, 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene-phosphoraniminium 2,2,2-trifluoroacetate, triphenyl-n-triphenyl-lambda∼5∼-phosphanylidene-lambda∼5∼-phosphaniminium trifluoroacetate
PubChem CID 19800386
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroacetato;trifenil-[(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)amino]fosfanio
SMILES [O-]C(=O)C(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material Bis(triphenylphosphine)iminium trifluoroacetate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 782.65
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.