Learn More
Bis(trimetilsiloxi)metilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7040732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
15457068 50 mL 50 ml
15467068 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15457068
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60586.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1873-88-7 | C7H21O2Si3 | 221.498 g/mol
Bis(trimethylsiloxy)methylsilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bis(trimetilsiloxi)metilsilano es una importante materia prima e intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica, farmacéutica y en colorantes.
Solubilidad
Miscible con acetona, etanol, éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1873-88-7
Fórmula molecular C7H21O2Si3
Peso molecular (g/mol) 221.498
Número MDL MFCD00048000
Clave InChI SWGZAKPJNWCPRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, bis trimethylsiloxy methylsilane, unii-rvy9659r8c, trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl, methyl-bis trimethylsilyloxy silicon, dsstox_cid_18795, methicone 20 cst, unii-6777u11mkt, methylpolysilicone, xiameter mhx-1107 fluid 20 cst
PubChem CID 6327366
Nombre IUPAC metilbis(trimetilsililoxi)silicio
SMILES C[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 142°C
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsiloxy)methylsilane
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal [(CH3)3SiO]2SiHCH3
Número UN UN1993
Beilstein 1748455
Temperatura de inflamación 22°C (72°F)
Información de solubilidad Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.51
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.382
Densidad 0.819