Learn More
Sulfato de bis(tri-n-butilestaño), 97 %
Código de producto. p-7050879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394567 10 g 10 g
11384567 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039624.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26377-04-8
Fórmula molecular C24H54O4SSn2
Peso molecular (g/mol) 676.172
Número MDL MFCD00185908
Clave InChI XEPUJTDDAPFGMG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis tri-n-butyltin sulfate, bis tributylstannylium sulfate, hexabutyl, i-sulphato 2--o,o:o',o' ditin
PubChem CID 15787681
Nombre IUPAC tributilestannanilio; sulfato
SMILES CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tri-n-butyltin) sulfate
Cantidad 10 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 676.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo