Learn More
Bis(piridina)yodonio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate is used as mild iodinating and oxidizing reagent. It is also useful for selective iodination of free phenolic groups in tyrosine residues during solid-phase synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La bis(piridina)yodonio tetrafluoroborato se utiliza como reactivo oxidante y yodado suave. También es útil para la yodación selectiva de grupos fenólicos libres en residuos de tirosina durante la síntesis en fase sólida.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate |
| Punto de fusión | ∽160°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 4284739 |
| Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
| Nombre IUPAC | yodanio; piridina; tetrafluoroborato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.91 |
| Porcentaje de pureza | 97% |