Learn More
Melford bis-MSB Scintillation Grade
Código de producto. p-200087071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
30017920 25 g 25 g
30017919 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 30017920
Marca: Melford 111077
High solubility secondary fluor.
High solubility secondary fluor. Concentrations range from 0.1-0.9 g/L.
  • Melting Point: 180-181°C
  • F MAX 4160A
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis-MSB, Scintillation Grade
Cantidad 25 g