Learn More
Bis(difenilfosfina)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323688
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
Código de producto. 11323688
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039277.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5112-95-8 | C26H20P2 | 394.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5112-95-8
Fórmula molecular C26H20P2
Peso molecular (g/mol) 394.39
Número MDL MFCD00003045
Clave InChI FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis diphenylphosphino acetylene, phosphine, ethynylenebis diphenyl, ethynylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,2-ethynediylbis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphino ethyne, 2-diphenylphosphanylethynyl diphenyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl ethynyl diphenylphosphane, ethyne-1,2-diylbis diphenylphosphane, acmc-20almm, pubchem6917
PubChem CID 78789
Nombre IUPAC 2-difenilfosfaniletilo(difenil)fosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C#CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(diphenylphosphino)acetylene
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 0.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.