missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de bis(ciclopentadienil)circonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7046596
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11426840 1 g 1 g
11436840 5 g 5 g
11446840 25 g 25 g
11398176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11426840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15164.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride is used in the conversion of amides to aldehydes. It is also used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El clorhidrato de bis(ciclopentadienil)circonio se utiliza en la conversión de amidas a aldehídos. También se usa como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Reacciona con el agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar en gas inerte. Es sensible a la humedad, la luz y el aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 37342-97-5
Fórmula molecular C10H11ClZr-2
Peso molecular (g/mol) 257.872
Número MDL MFCD02089401
Clave InChI VPQMECJLNPUNGN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo zirconocene chloride hydride
PubChem CID 131718033
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; hidruro; circonio(2+); cloruro
SMILES [H-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Zr+2]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3131
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Índice Merck 14,8396
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.87
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.