Learn More
Bromuro de bis(ciclopentadienil)vanadio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11428520 1 g 1 g
11438520 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11428520
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044360.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64815-29-8
Fórmula molecular C10H10Br3V-5
Peso molecular (g/mol) 420.843
Número MDL MFCD03701567
Clave InChI QHYHAEAMZXFABY-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 132984028
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; vanadio; tribromuro
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[V].[Br-].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (cyclopentadienyl)vanadium bromide
Punto de fusión 221°C to 222°C
Punto de ebullición 165°C (0.2 mmHg)(sublimation)
Envase Ampolla
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo