Learn More
Bis(ciclopentadienil)cobalto, Thermo Scientific Chemicals
Description
Bis(cyclopentadienyl)cobalt is used to catalyze the preparation of pyridines from alkynes and nitriles. It acts as a polymerization inhibitor of olefins. It is a common one-electron reducing agent in the laboratory. It reacts with carbon monoxide to prepare cobalt(I) derivative, cyclopentadienylcobalt dicarbonyl. It also serves as an internal standard in cyclic voltametry. Further, it finds use in Diels-Alder reactions. In addition to this, it is used as a paint drier and as an oxygen stripping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bis(cyclopentadienyl)cobalt |
| Punto de fusión | 176°C to 180°C (decomposition) |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3181 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.12 |
| Forma física | Polvo |
Safety and Handling
- Bis(cyclopentadienyl)cobalt
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .