Learn More
Bis(4-morfolinil)metano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7033931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498007 5 g 5 g
15408017 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51133.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5625-90-1 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-90-1
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.255
Número MDL MFCD00023369
Clave InChI MIFZZKZNMWTHJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimorpholinomethane, n,n'-dimorpholinomethane, 4,4-methylenedimorpholine, 4,4'-methylenedimorpholine, bismorpholino methane, n,n'-methylenebismorpholine, morpholine, 4,4'-methylenebis, unii-7o79dzw79z, bis morpholino-methan german, bis 4-morpholinyl methane
PubChem CID 21839
Nombre IUPAC 4-(morfolin-4-ilmetil)morfolina
SMILES C1COCCN1CN2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-morpholinyl)methane
Punto de ebullición 122°C to 124°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 98%