Learn More
Carbonato de bis(4-metoxifenilo), 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11492978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11492978 10 g 10 g
11402988 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11492978
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18702.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5676-71-1
Fórmula molecular C15H14O5
Peso molecular (g/mol) 274.272
Número MDL MFCD00798557
Clave InChI PVBTWSPZTNYNHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-methoxyphenyl carbonate, 4-methoxyphenyl 4-methoxyphenoxy formate, acmc-1arso, 4-methoxyphenyl carbonate
PubChem CID 3793869
Nombre IUPAC Carbonato de bis(4-metoxifenilo)
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-methoxyphenyl) carbonate
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.28
Porcentaje de pureza 97%