Learn More
Bis(3,5-di-terc-butil-4-metoxifenil)clorofosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485620 5 g 5 g
11475620 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25882.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 212713-08-1 | C30H46ClO2P | 505.12 g/mol
It is used as a reactant for asymmetric hydrogenation with iridium catalysts, chemo selective reaction with deprotonated 2-hydoxy-3,3,N-trimethylbutanamide. It is also used as a reactant for synthesis of phosphine- containing amino acids and peptide-based catalyst ligands, nonracemic phosphine-containing amino acids for palladium- catalyzed asymmetric allylic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para la hidrogenación asimétrica con catalizadores de iridio, reacción química selectiva con 2-hidroxi-3,3,N-trimetilbutanamida desprotonada. También se usa como reactivo para la síntesis de aminoácidos que contienen fosfina y ligandos de catalíticos basados en péptidos, aminoácidos que contienen fosfina no racémica para reacciones de sustitución alílica asimétrica catalizadas con paladio.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Los materiales que se han de evitar son los agentes oxidantesy las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212713-08-1
Fórmula molecular C30H46ClO2P
Peso molecular (g/mol) 505.12
Número MDL MFCD08458881
Clave InChI VOGHMZHRQUWLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl chlorophosphine, acmc-20alnq, chlorobis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphane, chlorobis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphinous chloride, bis 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride,bis 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenyl-9ci
PubChem CID 53431072
Nombre IUPAC cloro-bis(3,5-diterc-butil-4-metoxifenil)fosfano
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.13
Porcentaje de pureza 94%