Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimetoxidibencilidenoacetona)paladio(0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926001 1 g Frasco de vidrio 1 g
11936001 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 11926001
Marca: Thermo Scientific Acros 439150010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 811862-77-8
Fórmula molecular C42H44O10Pd
Peso molecular (g/mol) 815.22
Número MDL MFCD07369799
Clave InChI RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
Nombre IUPAC 1,5-bis(3,5-dimetoxifenil)penta-1,4-dien-3-ona;paladio
SMILES [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Punto de fusión 170.0°C to 178.0°C
Color Rojo a marrón
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Formula Weight (peso de la fórmula) 815.21
Porcentaje de pureza 96%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2