Learn More
Bis[2-(di-terc-butilfosfino)etil]amina, 10 % p/p solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15485796 5 g 5 g
15475796 1 g 1 g
15495796 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15485796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60493.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 944710-34-3 | C20H45NP2 | 361.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este compuesto participa en la adición catalizada por metal de transición de aminas a los derivados de ácido acrílico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944710-34-3
Fórmula molecular C20H45NP2
Peso molecular (g/mol) 361.54
Número MDL MFCD17014018
Clave InChI MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
PubChem CID 51346231
Nombre IUPAC 2-diterc-butilfosfanil-N-(2-diterc-butilfosfaniletil)etanamina
SMILES CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Densidad 0.911
Olor Unpleasant
Fórmula lineal ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Índice de refracción 1.418
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF