Learn More
BIRC6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17701109 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17701109 20 μL 20 microlitros
17791099 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17701109
Marca: Proteintech 297601AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
BIRC6 Polyclonal antibody specifically detects BIRC6 in Human samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Especificaciones
Antígeno BIRC6
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 750 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_001005743
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57448
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG