Learn More
BIRC5/Survivin Monoclonal Antibody (OTI2D3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17556351
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17556351 30 μL 30 microlitros
17536351 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17556351
Marca: Origene Technologies TA502234S
Mouse Monoclonal Antibody
BIRC5/Survivin Monoclonal antibody specifically detects BIRC5/Survivin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno BIRC5/Survivin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D3
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BCL10
N.º de referencia del gen O95999
Alias de gen AAC-11; AP14; Api4; apoptosis inhibitor 4; Apoptosis inhibitor survivin; baculoviral IAP repeat containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5 (survivin); baculoviral IAP repeat-containing protein 5; BIRC 5; BIRC5; EPR 1; EPR-1; Iap4; inhibitor of apoptosis; survivin; survivin variant 3 alpha; survivin40; SVV; TIAP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BCL10 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8915
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1