Learn More
Alfa Aesar™ Biphenyl-4-thiocarboxamide, 97%
Código de producto. 15448817
Click to view available options
Cantidad:
5g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 15448817
Marca: Alfa Aesar™ H52225.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4-thiocarboxamide
CAS 13363-50-3
Fórmula molecular C13H11NS
Número MDL MFCD02179225
Cantidad 5g
Sinónimo 1,1'-biphenyl-4-carbothioamide, 4-biphenylthioamide, biphenyl-4-carbothioic acid amide, 4-biphenylthiocarboxamide, 4-phenylthiobenzamide, 4-phenylbenzene-1-carbothioamide, biphenyl-4-carbothioamide, biphenyl-4-thiocarboxamide, acmc-20amoc
Clave InChI HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
Nombre IUPAC 4-phenylbenzenecarbothioamide
Peso molecular (g/mol) 213.298
PubChem CID 15785125
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.3
Porcentaje de pureza 97%