Descripción
- Selección y aplicaciones:
- Eliminación rápida y suspensión de partículas sólidas; también adecuado para aplicaciones de alta viscosidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mezclador de alta turbulencia |
| Velocidad | 34 m/s |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 500 ml a 10 l |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 36 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Modelo | PT-DA 36/BEC-F25 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |