Learn More
Cytiva Membrana de transferencia de nitrocelulosa BioTrace™ NT
Descripción
- La alta resistencia a la tracción hace que sea menos probable que se rompa o agriete que otras marcas de nitrocelulosa
- Alta capacidad de unión tanto para las proteínas como para los ácidos nucleicos
- Ideal para elevaciones de colonias/placas y transferencia de proteínas
- El exclusivo patrón de rejilla a puntos no aumenta ni inhibe el crecimiento de la colonia, y está certificado para su uso en la técnica de filtración por membrana (MF)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de empaquetado | hojas |
| Descripción | No estéril |
| Material | BioTrace NT |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 20 x 20 cm |
| Grosor | 101,6-190,5 μm |