Learn More
Thermo Scientific™ Biotinil-Ala-Ser-Tr-DL-ASP fluorometilcetona
Código de producto. 15456289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15456289 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15456289
Marca: Thermo Scientific™ J64265.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un inhibidor general de la caspasa
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor general de la caspasa
Fórmula molecular C25H39FN6O10S
Formula Weight (peso de la fórmula) 634,67
Sinónimo Biotinil-ASTD-FMK;
Tipo de producto Biotinil-Ala-Ser-Tr-DL-ASP fluorometilcetona
Formulario Polvo