Learn More
Invitrogen™ Biotin-XX, SE (6-((6-((Biotinoyl)Amino)Hexanoyl)Amino)Hexanoic Acid, Succinimidyl Ester)
Descripción
La biotina-XX, SE aminorreactiva puede utilizarse para unir este hapteno importante a biomoléculas de interés para su posterior detección con estreptavidina, avidina o proteína de unión a biotina NeutrAvidin™. Esta molécula tiene un espaciador de 14 átomos designado por «XX» para facilitar la reactividad con la molécula y la eventual accesibilidad de la biotina a la avidina o estreptavidina.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | Biotina-XX SE |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | biotina |
| Tipo de etiqueta | Biotina y otros haptenos |