Learn More
Molecular Probes™ Biotin-XX Microscale Protein Labeling Kit
Descripción
Los kits de etiquetado de proteínas a microescala proporcionan un método práctico para colocar una etiqueta fluorescente en una pequeña cantidad de anticuerpos o proteínas (entre 20 y 100 μg). Los kits están disponibles en cuatro colores (o biotina) de Alexa Fluor™ e incluyen todo lo necesario para tres reacciones de separación y etiquetado.
Características importantes de los kits de etiquetado de proteínas a microescala:
Las proteínas marcadas suelen estar listas para su uso en 2 horas (∼30 minutos de manipulación)
Optimizados para entre 20 y 100 μg de proteínas con pesos moleculares entre 12 y 150 kDa.
Purificados utilizando cómodos filtros de centrifugación con rendimientos entre el 60 y el 90 %.
Las proteínas de estabilización deben eliminarse de la muestra antes del etiquetado
Química de reacción estable y excelentes colorantes Alexa Fluor™
En este kit de etiquetado de proteínas a microescala, la etiqueta reactiva contiene una fracción de éster de succinimidil (NHS) que reacciona con aminas primarias de proteínas para formar conjugados estables colorante-proteína. En comparación con los tintes tradicionales, los tintes Alexa Fluor™ son más brillantes y fotoestables, y presentan una mayor resistencia al pH, entre pH 4 y pH 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de marcaje sin supresión intramolecular. Para obtener información detallada, consulte la guía Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum—Section 1.3.
Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte Antibody Labeling from A to Z (Etiquetado de anticuerpos de la A a la Z) o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros diversos kits, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Preparamos conjugados de anticuerpos personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Características importantes de los kits de etiquetado de proteínas a microescala:
Química de reacción estable y excelentes colorantes Alexa Fluor™
En este kit de etiquetado de proteínas a microescala, la etiqueta reactiva contiene una fracción de éster de succinimidil (NHS) que reacciona con aminas primarias de proteínas para formar conjugados estables colorante-proteína. En comparación con los tintes tradicionales, los tintes Alexa Fluor™ son más brillantes y fotoestables, y presentan una mayor resistencia al pH, entre pH 4 y pH 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de marcaje sin supresión intramolecular. Para obtener información detallada, consulte la guía Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum—Section 1.3.
Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte Antibody Labeling from A to Z (Etiquetado de anticuerpos de la A a la Z) o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros diversos kits, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Preparamos conjugados de anticuerpos personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de proteínas |
| Cantidad | 1 kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | A base de biotina |
| Escala de etiquetado | 20 - 100 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Éster de succinimidilo (NHS) |
| Etiqueta o tinte | Biotina-XX |
| Labeling Target | Proteínas |