Learn More
Invitrogen™ Biotin-X, SE (6-((Biotinoyl)Amino)Hexanoic Acid, Succinimidyl Ester (Biotinamidocaproate, N-Hydroxysuccinimidyl Ester))
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
La biotina-X, SE aminorreactiva se puede utilizar para unir este hapteno importante a biomoléculas de interés para su posterior detección con estreptavidina, avidina o proteína de unión a biotina NeutrAvidin™.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | Biotina-XX SE |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Biotina-X |
| Tipo de etiqueta | Biotina y otros haptenos |