Learn More
Biotin-conjugated t-Plasminogen activator/tPA Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The t-Plasminogen activator/tPA antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human t-Plasminogen activator/tPA. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The t-Plasminogen activator/tPA antibody has been validated for the following applications: IHC analysis. This antibody is biotin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | t-Plasminogen activator/tPA |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Símbolos de los genes | DKFZp686I03148; T-PA; TPA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 100 μL |
| Mostrar más |