missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotin-conjugated STK25 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech Biotin-25821-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The STK25 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human STK25. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The STK25 antibody has been validated for the following applications: IHC analysis. This antibody is biotin.Especificaciones
| STK25 | |
| Polyclonal | |
| Biotin | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 10494 | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Conjugated Antibody | |
| IgG |
| Immunohistochemistry | |
| 1000 μg/mL | |
| DKFZp686J1430; SOK1; YSK1 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 48 kDa | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido