missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biotin-conjugated NPTX1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30237791 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30237791 20 μL 20 microlitros
30235864 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30237791 Proveedor Proteintech N.º de proveedor Biotin2065620UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The NPTX1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human NPTX1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NPTX1 antibody has been validated for the following applications: IHC analysis. This antibody is biotin.

Especificaciones

Antígeno NPTX1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Biotin
Símbolos de los genes DKFZp686J2446; MGC105123; NP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4884
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 47 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.