Descripción
The NPTX1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human NPTX1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NPTX1 antibody has been validated for the following applications: IHC analysis. This antibody is biotin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NPTX1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Símbolos de los genes | DKFZp686J2446; MGC105123; NP1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Peptide |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 100 μL |
| Mostrar más |