Learn More
Agilent BioTek Imanes planos para lavadores de microplacas
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo:
Imán plano para 384 pocillos
Imán plano para 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
En los pocillos de fondo plano, se tira de los gránulos a la banda a través del fondo del pocillo. En los pocillos de fondo redondo, se tira de los gránulos al botón en el fondo del pozo.
Información de órdenes
Para su uso con: Arandelas 405 LS, 405 Touch, EL406, ELx405, ELx50
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Imán plano para 384 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | lavadores de microplacas 405 ls, 405 touch, el406, elx405, elx50, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, ELx 50 Microplate Strip Washer |