Learn More
Agilent BioTek Sistemas completos de dispensación/residuos de lavadores de microplacas
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Incluye:
Frascos de 10 L
Sistema de residuos y de dispensación con frascos de 10l
Sistema de residuos y de dispensación con frascos de 4 l
Para utilizar con (equipo):
405 Touch Microplate Washer
Lavador de microplacas 405 LS, lavador de microplacas 405, 405 Touch Microplate Washer
Lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch, 405 Touch Microplate Washer
Tipo:
Sistema completo de dispensación/residuos
Sistema completo de dispensación/residuos de alto flujo
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
- Para usar con lavadores de microplacas
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Frascos de 10 L |
| Tipo | Sistema completo de dispensación/residuos |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador de microplacas 405 LS, lavador de microplacas 405, 405 Touch Microplate Washer |
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Share a Content Correction