Learn More
Agilent BioTek Sistemas completos de dispensación/residuos de lavadores de microplacas
Código de producto. 15517885 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Incluye:
Frascos de 10 L
Frascos de 4 L
Sistema de residuos y de dispensación con frascos de 10l
Sistema de residuos y de dispensación con frascos de 4 l
Para utilizar con (equipo):
405 Touch Microplate Washer
Lavador de microplacas 405 LS, lavador de microplacas 405, 405 Touch Microplate Washer
Lavador de microplacas EL406, lavador de microplacas 405 Touch, lavador de microplacas ELx405, lavador de microplacas 405 LS, 405 Touch Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, 405 LS Microplate Washer
Lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch, 405 Touch Microplate Washer
Tipo:
Sistema completo de dispensación/residuos
Sistema completo de dispensación/residuos de alto flujo
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15517885
Marca: Agilent BioTek 7100746S
Varios sistemas disponibles para usar con lavadores de microplacas
  • Para usar con lavadores de microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Frascos de 4 L
Tipo Sistema completo de dispensación/residuos
Para utilizar con (equipo) Lavador de microplacas EL406, lavador de microplacas 405 Touch, lavador de microplacas ELx405, lavador de microplacas 405 LS, 405 Touch Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, 405 LS Microplate Washer