Learn More
Agilent BioTek Fluoresceína sódica Instruments
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lavador de microplacas Agilent BioTek e instrumentos de lector
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Polvo de Fluoresceína de sodio (vial de 1 mg)
- Se utiliza para pruebas de cualificación de fluorescencia FLx800 y Synergy
- Para su uso con lavadores y lectores de microplacas BioTek
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo | Sodium Fluorescein Powder |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador de microplacas Agilent BioTek e instrumentos de lector |