Learn More
Agilent BioTek Placa de prueba de absorbancia
Código de producto. 15810418 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
:
Placa de prueba de absorbancia
Código de producto. 15810418
Marca: Agilent BioTek 7260522
Includes
  • Datos exactos de calibración espectrofotométrica para cada filtro de densidad neutra en ocho longitudes de onda: 405, 450, 490, 550, 620, 630, 690 y 750 nm
  • Caja protectora
Permite verificar el rendimiento de los lectores de microplacas.
  • Prueba la alineación, la precisión, la reproducibilidad y la linealidad.
  • Cumple con el tamaño y la forma de una microplaca estándar para encajar fácilmente en un lector de microplacas.
  • Ideal para supervisar el rendimiento de un instrumento de conformidad con los requisitos normativos.
Compliance
Utiliza filtros de vidrio de densidad neutra trazables por NIST y orificios verificación de alineación y supresión de precisión mecanizados para confirmar las especificaciones de rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud de onda 405; 450; 490; 550; 620; 630; 690; 750 nm