Learn More
Spectrum Labs™ Tubo de diálisis de CE Biotech
Código de producto. 15330682
Change view
Click to view available options
MWCO:
300 kD
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. MWCO unitSize
15330682 300 kD 10 metros
1 options
Código de producto. 15330682
Marca: Spectrum Labs™ 131456
Los tubos de diálisis de CE Spectrum Labs™ Biotech están diseñados para satisfacer las demandas de las aplicaciones de diálisis continuas y frecuentes.
  • Hidrófilo
  • Porosidad simétrica
Specifications
Tipo de producto Tubos para diálisis
MWCO 300 kD
Diámetro (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 10 m
Anchura (métrico) Anchura plana de 31 mm
Capacidad (métrico) 3,1 ml/cm
Descripción Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
Formulación Éster de celulosa
Cantidad 10 m