Learn More
Agilent BioTek BioStack Integration Kits
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Apilador de microplacas BioStack™ y lavador de microplacas de pocillo profundo ELx405 Select, ELx 405 Select Deep Well Microplate Washer
Apilador de microplacas BioStack™, lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch, 405 Touch Microplate Washer, 405 LS Microplate Washer
Apilador de microplacas Biostack, dispensador de lavado de microplacas EL406, EL406 Microplate Washer Dispenser
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Cat. No. BT7310042
Base for 90° and 0° integrations, four positioning feet, communication cable and interface software
Cat. No. BT7310041
Base for 90° and 0° integrations, four positioning feet and communication cable
Cat. No. BT7310040
Base for 90° and 0° integrations, four positioning feet and communication cable
- Utilizado con el apilador de microplacas BioStack
- Incluye base para integraciones de 90° y 0°
- Cuatro patas de posicionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Base for 90° and 0° integrations, 4 positioning feet and communication cable |
| Tipo | Integration Kit |
| Para utilizar con (equipo) | Apilador de microplacas Biostack, dispensador de lavado de microplacas EL406, EL406 Microplate Washer Dispenser |