Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubos para rotores BIOShield™ 720
Código de producto. 10555284 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
10 mL
15 ml
5/7 ml
50 mL
Frasco con tapón de rosca de polipropileno de 180 mL
Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL
Tubo Sarstedt de 15 mL
Tubo de 100 mL abierto y con base redonda
Tubo de 150 mL abierto y con base redonda
Tubo de 25 mL con base redonda DIN
Tubo de 5/7 mL abierto y con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda DIN
Tubo universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10555284
Marca: Thermo Scientific™ 75003820
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores para tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos.
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores para tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos. Estos adaptadores se utilizan con el rotor basculante de alta velocidad BIOShield 720.
  • Capacidad máxima del tubo: 4 × 150 ml
  • Diámetro externo máximo × L: 50 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor Tube Adapter
Capacidad Tubo Sarstedt de 15 mL