Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubos para rotores BIOShield™ 720
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores para tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos. Estos adaptadores se utilizan con el rotor basculante de alta velocidad BIOShield 720.
- Capacidad máxima del tubo: 4 × 150 ml
- Diámetro externo máximo × L: 50 × 122mm
Spécification
Spécification
| Tipo | Rotor Tube Adapter |
| Capacidad | Tubo de 5/7 mL abierto y con base redonda |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?