Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubos para rotores BIOShield™ 720
Código de producto. 10247154 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
10 mL
15 ml
5/7 ml
50 mL
Frasco con tapón de rosca de polipropileno de 180 mL
Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL
Tubo Sarstedt de 15 mL
Tubo de 100 mL abierto y con base redonda
Tubo de 150 mL abierto y con base redonda
Tubo de 25 mL con base redonda DIN
Tubo de 5/7 mL abierto y con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda DIN
Tubo universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad unitSize
10247154 50 mL paquete de 4
10597004 15 ml paquete de 4
10657555 Frasco con tapón de rosca de polipropileno de 180 mL paquete de 4
10124354 10 mL paquete de 4
10083114 Tubo de 150 mL abierto y con base redonda paquete de 4
10546794 Tubo de 100 mL abierto y con base redonda paquete de 4
10625845 Tubo de 50 mL con base redonda DIN paquete de 4
10757395 Tubo de 25 mL con base redonda DIN paquete de 4
10757585 Tubo universal de 25 mL paquete de 4
10555284 Tubo Sarstedt de 15 mL paquete de 4
10104754 5/7 ml paquete de 4
10546434 Tubo de 5/7 mL abierto y con base redonda paquete de 4
10154464 Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL paquete de 4
13 options
Código de producto. 10247154
Marca: Thermo Scientific™ 75003677
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores para tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos.
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores para tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos. Estos adaptadores se utilizan con el rotor basculante de alta velocidad BIOShield 720.
  • Capacidad máxima del tubo: 4 × 150 ml
  • Diámetro externo máximo × L: 50 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador para tubos de rotor
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 50 mL
Tamaño del tubo 50 mL