Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubos para rotores BIOShield™ 720
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores para tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos. Estos adaptadores se utilizan con el rotor basculante de alta velocidad BIOShield 720.
- Capacidad máxima del tubo: 4 × 150 ml
- Diámetro externo máximo × L: 50 × 122mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador para tubos de rotor |
| Tipo de tubo | Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml |
| Capacidad | 5/7 ml |