Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de alta velocidad BIOSHIELD ™ 720
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Centrifugue de forma segura los tubos de uso frecuente con el rotor basculante de alta velocidad Thermo Scientific™ BIOShield™ 720.
Los adaptadores de tubos, que se venden en juegos de cuatro, se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 x 180 mL |
| RCF máx. | 7.188 x g |
| Vel. máx | 6.300 rpm |
| Radio (métrico) | 162 mm |
| Longitud máx. del tubo | 122 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16 |
| Ángulo | 90° |
| Certificaciones/conformidad | Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. |
| Mostrar más |