Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de alta velocidad BIOSHIELD ™ 720
Código de producto. 15183169 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Rotor de cestillos basculantes BIOShield 720 con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo unitSize
15183169 Rotor de cestillos basculantes BIOShield 720 con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro 1 PCS
1 options
Código de producto. 15183169
Marca: Thermo Scientific™ 75003183
Centrifugue de forma segura los tubos de uso frecuente con el rotor basculante de alta velocidad Thermo Scientific™ BIOShield™ 720.
Centrifugue de forma segura los tubos de uso frecuente con el rotor basculante de alta velocidad Thermo Scientific™ BIOShield™ 720.
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos, que se venden en juegos de cuatro, se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 180 mL
RCF máx. 7.188 x g
Vel. máx 6.300 rpm
Radio (métrico) 162 mm
Longitud máx. del tubo 122 mm
Diámetro máx. del tubo 50 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Biocontainment Sí
Modelo Rotor de cestillos basculantes BIOShield 720 con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro