Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante BIOShield™ 1000A
Código de producto. p-6071188 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Rotor de cestillos basculantes BIOShield 1000 con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15173169
Marca: Thermo Scientific™ 75003182
Centrifugue de forma segura los tubos de uso frecuente hasta a 7164 x g en condiciones herméticas con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A.
Centrifugue de forma segura los tubos de uso frecuente hasta a 7164 x g en condiciones herméticas con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A.
Incluye:
Cuerpo del rotor, parabrisas, cubos, tapa de sellado y manual del rotor
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R
Recomendada para:
Separaciones de tubos de sangre, cultivos celulares y aplicaciones microbiológica
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos, que se venden en juegos de cuatro, se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de cestillos basculantes BIOShield 1000 con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 250 mL
RCF máx. 7.164 x g
Vel. máx 6.000 rpm
Radio (métrico) 178 mm
Longitud máx. del tubo 130 mm
Diámetro máx. del tubo 63 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Biocontainment Sí