Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor de 1000 A de BIOShield™
Código de producto. p-4527819 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
50 mL
Tubo cónico de 15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad unitSize
11874501 Tubo cónico de 15 mL paquete de 4
11864501 50 mL paquete de 4
2 options
Código de producto. 11874501
Marca: Thermo Scientific™ 75003642
Aumente la versatilidad del rotor con los adaptadores de rotor Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A, que proporcionan soporte para tubos cónicos de 15/50 ml.
Información para pedidos:
Hay disponible una variedad de otros adaptadores (vendidos en juegos de cuatro a menos que se indique lo contrario) para su uso con 1000el rotor BIOSHIELD A (75-003603) y750 el rotor basculante TX- con cucharones rectangulares (75-003607/75-003614). Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor Tube Adapter
Capacidad Tubo cónico de 15 mL