Learn More
Sartorius™ Monitor Biosart™
Código de producto. 10679792 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Color:
Blanco/negro
Gris/blanco
Verde/verde oscuro
Envase:
2 capas de 24
4 bolsas de 12
48/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. 10679792
Marca: Sartorius™ 164034706ACK
Unidades de filtración microbiológicas y analíticas de rendimiento superior
El sistema permite al usuario seleccionar el equipo y los consumibles óptimos para sus necesidades en materia de garantía de calidad. En el centro del sistema se encuentra un colector de acero inoxidable diseñado para alojar todo tipo de soportes de filtros y embudos. Nota importante: los filtros grises se vuelven negros al humedecerse. Sistema de bifurcación múltiple para recuento rutinario de colonias o partículas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco/negro
Esterilidad Estéril
N.º por caja 48Pack.
N.° por paquete 48Pack.
Envase 48/paq.
Cantidad 48Pack.
Tipo Monitor
compliance-icons
Nombre del producto
  • X48 BIOSART100 CN G/W ,45µ IND
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose