Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas de bioprocesamiento BIOS 16 y A con tecnología innovadora GreenCool
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30286542 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
8 x 2000 mL
10 x 1000 mL
RCF máx.:
12 000 x g
8500 x g
Tipo:
Centrífuga de alta resistencia y gran capacidad BIOS 16
Centrífuga de alta resistencia y gran capacidad BIOS A
Centrífuga de gran capacidad BIOS 16
Centrífuga de gran capacidad BIOS A
Tensión:
200/240 V
380/400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30286542
Marca: Thermo Scientific™ 75008622
Las centrífugas para bioprocesamientos Thermo Scientific BIOS 16 y A combinan alta capacidad con la innovadora tecnología GreenCool, lo que ayuda a garantizar un bioprocesamiento flexible y de alto rendimiento mientras reduce el impacto ambiental. Ofrece una capacidad de hasta 16 L por centrifugación con una amplia gama de frascos y recipientes para bioprocesamiento.
Las centrífugas para bioprocesamientos Thermo Scientific BIOS 16 y A están diseñadas específicamente para aplicaciones de gran volumen. Cuentan con la tecnología GreenCool, un sistema de enfriamiento de refrigerante natural (CO2) de última generación, que reduce el impacto ambiental (GWP de 1). Esta tecnología avanzada reduce el consumo de energía y mejora el rendimiento general de refrigeración, lo que reduce los costes operativos. Las centrífugas BIOS proporcionan un alto rendimiento con una capacidad de 16 L y estándares de cumplimiento global. La ergonomía mejorada, los niveles de ruido reducidos y el peso más ligero contribuyen a mejorar el entorno del laboratorio.
Las centrífugas Thermo Scientific BIOS 16 y BIOS A son centrífugas de alta capacidad diseñadas específicamente para aplicaciones de alta capacidad y bioprocesamiento. Estos innovadores instrumentos de pie incorporan la tecnología GreenCool, que utiliza un sistema de refrigeración con refrigerante de CO2 natural que cumple con las próximas normativas de gases fluorados de la UE y la EPA de EE. UU. Este refrigerante cuenta con un potencial de calentamiento global (GWP) de 1, lo que reduce significativamente el impacto ambiental del funcionamiento de la centrífuga. Además, la tecnología GreenCool ofrece un consumo de energía reducido, una menor producción de calor, tiempos de enfriamiento rápidos y una excelente estabilidad de la temperatura.
Disponible en dos modelos, estas centrífugas ofrecen la flexibilidad para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una opción de nueve rotores Thermo Scientific:
  • BIOS 16: Capacidad de hasta 8 x 2 L. Velocidad máxima/RCF: 5400 rpm/8500 x g, compatible con una variedad de frascos, tubos y recipientes para bioprocesamiento
  • BIOS A: Capacidad de hasta 10 x 1 L. Velocidad/RCF máximas: 6250 rpm/12 000 xg, compatible con botellas de 1 L
Ambos modelos se fabrican en Alemania en una instalación certificada de cero residuos que usa energía 100 % renovable.
La serie BIOS proporciona una capacidad excepcional para el procesamiento de grandes volúmenes mientras mantiene una operación intuitiva y estándares de cumplimiento global. La ergonomía mejorada, los niveles de ruido reducidos y el peso más ligero contribuyen a mejorar el entorno del laboratorio. Las centrífugas son compatibles con varios rotores, cestillos, revestimientos, adaptadores, consumibles y software, lo que ofrece una solución integral para el bioprocesamiento de eficiente y sostenible en instalaciones modernas.
Características Thermo Scientific:
  • Tecnología Greencool: El sistema de refrigeración por refrigerante natural proporciona hasta un 8 % de ahorro de energía en comparación con el modelo anterior y reduce los costes operativos.
  • Función Auto-Door: Esta función permite abrir y cerrar la puerta de la centrífuga de forma automática con tan solo accionar el botón pulsador.
  • Función Auto-Lid: Apertura y cierre instantáneos del rotor con almacenamiento en la tapa para mayor comodidad del usuario.
  • Función de efecto centrífugo acumulado (ACE): Esta función ajusta de manera automática la duración de la centrifugación para tener en cuenta y eliminar las variaciones de aceleración/desaceleración que, de otro modo, impedirían la separación completa de las plaquetas.
  • Interfaz Centri-Touch: La pantalla brillante, muy visible y fácil de usar con guantes proporciona un control intuitivo y una visualización de datos, lo que simplifica la configuración de la centrifugación con la función Thermo Scientific Centri-Cross para convertir sus protocolos existentes.
  • Tecnología Eco-Spin: Ahorro de energía de hasta un 64 % con rotores con protección.
  • Gestión de datos: Compatible con el software de gestión de datos Centri-Log Plus para cumplimiento con la norma 21 CFR parte 11 de la FDA.
  • Conectividad: Aplicación Centri-Vue para supervisión y control remotos instantáneos.
  • Varias opciones de consumibles incluidos los frascos Thermo Scientific SteriBIOS, los recipientes para bioprocesamiento Thermo Scientific CentriPAK y el Biorreactor TPP TubeSpin®
Estándares globales:
  • Aprobación UL
  • Marcado CE
  • Cumple con RoHs
  • Cumple con WEEE
  • IEC 61010-1
  • IEC 61010- 2-020
  • IEC 61326-1, Clase B
  • EN ISO 14971
  • EN ISO 9001
Modelos anteriores: Centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 y centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS A.
Los productos mencionados en esta página son para uso de laboratorio. Es responsabilidad del cliente garantizar que el rendimiento del producto sea adecuado para los usos o aplicaciones específicos del cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 10 x 1000 mL
Vel. máx 6,250 rpm
Tipo Centrífuga de alta resistencia y gran capacidad BIOS A
Tensión 200/240 V
Línea de productos Sorvall
Refrigerado Sin CFC
RCF máx. 12 000 x g