Learn More
Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly for use with Single-Use Bioreactors
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- The Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (nonsterile) is used to package the pH and DO probes for sterilization and to aseptically connect them to the BPCs for Thermo Scientific™ Single-Use Bioreactors.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Silicona |
| Para utilizar con | HyPerforma™ Single-use Bioreactors, DynaDrive™ Single-use Bioreactors |
| Incluye | Conector Aseptiquik G |
| Color | Clear |
| Tipo de producto | Probe Assembly |